Learn More
Cole-Parmer™ Delrin™ Manuelles Quetschventil
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 5/16 bis 3/8 in. Schlauch-AD
Für 5/32 bis 1/4 in. Schlauch-AD
Für 7/16 bis 1/2 in. Schlauch-AD
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Delrin |
| Zur Verwendung mit | Für 5/32 bis 1/4 in. Schlauch-AD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, wo die Vermeidung von Kontaminationen von entscheidender Bedeutung ist |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Produkttyp | Manuelles Quetschventil |