missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

delta 2 Catenin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18630236 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18630236 25 μL 25 Mikroliter
18100098 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18630236

Marke: Novus Biologicals NBP24748725ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

delta 2 Catenin Polyclonal specifically detects delta 2 Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen delta 2 Catenin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias catenin (cadherin-associated protein), delta 2 (neural plakophilin-relatedarm-repeat protein), catenin delta-2, Delta-catenin, GT24T-cell delta-catenin, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, Neurojungin, NPRAPneurojungin
Gensymbole CTNND2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASQLERCKLGSETGSMSSMSSAEEQFQWQSQDGQKDIEDELTTGLELVDSCIRSLQESGILDPQDYSTGERPSLLSQSALQLNSKPEGSFQYPASYHSNQTLALGETTPSQLPARGTQARATGQSFSQGTTSRA
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1501
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.