missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
delta 2 Catenin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | delta 2 Catenin |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18100098
|
Novus Biologicals
NBP2-47487 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18630236
|
Novus Biologicals
NBP2-47487-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
delta 2 Catenin Polyclonal specifically detects delta 2 Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| delta 2 Catenin | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| catenin (cadherin-associated protein), delta 2 (neural plakophilin-relatedarm-repeat protein), catenin delta-2, Delta-catenin, GT24T-cell delta-catenin, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, Neurojungin, NPRAPneurojungin | |
| CTNND2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 1501 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASQLERCKLGSETGSMSSMSSAEEQFQWQSQDGQKDIEDELTTGLELVDSCIRSLQESGILDPQDYSTGERPSLLSQSALQLNSKPEGSFQYPASYHSNQTLALGETTPSQLPARGTQARATGQSFSQGTTSRA | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts