missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ delta Catenin Monoclonal Antibody (24GB5775)

Artikelnummer. 30276306
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30276306 20 μL 20 Mikroliter
30276077 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30276306 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557358

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

delta Catenin Monoclonal Antibody for Western Blot

Delta 1 Catenin is an efficient tyrosine kinase substrate implicated both in cell transformation by SRC and in ligand-induced receptor signaling through the EGF, PDGF, CSF-1 and ERBB2 receptors. The association of catenins to cadherins produces a complex which is linked to the actin filament network, and which seems to be of primary importance for cadherins cell-adhesion properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen delta Catenin
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 24GB5775
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CTNND1
Gen-Zugriffsnummer O60716, P30999
Gen-Alias AA409437; AU019353; cadherin-associated Src substrate; Cadherin-associated Src substrate (CAS); CAS; Catenin (cadherin associated protein) delta 1; catenin (cadherin associated protein), delta 1; catenin (cadherin-associated protein), delta 1; catenin delta 1; catenin delta-1; catenin src; catenin, delta 1; Catns; CTNND; Ctnnd1; hypothetical protein; Kiaa0384; mKIAA0384; p120; p120 catenin; P120 CTN; P120 p120; P120 P120CTN; p120(CAS); p120(ctn); P120CAS; p120-catenin; P120CTN
Gensymbole CTNND1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein of human CTNND1 (aa 1-968).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12388, 1500, 311163
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.