Learn More
Delta-Decalacton, TRC
Artikelnummer. 30354465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354465 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21235010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Decalactone
CAS 705-86-2
Summenformel C10H18O2
Menge 10 g
Synonym delta-Decalactone, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- (8CI, 9CI, ACI), Capric acid, δ-hydroxy-, lactone (4CI), Decanoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI), Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one (ACI), (RS)-δ-Decalactone, (±)-5-Hydroxydecanoic acid lactone, (±)-δ-Decalactone, (±)-δ-Decanolactone, 5-Decanolide, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone, 5-Pentyl-5-pentanolide, 6-Pentyloxan-2-one, 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Dihydrojasmin lactone, δ-Amyl-δ-valerolactone, δ-Amylvalerolactone, δ-Decalactone, δ-Decane lactone, δ-Decanolactone, δ-Pentyl-δ-valerolactone
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
IUPAC-Name 6-Pentyloxan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Formelmasse 170.1307