Learn More
Delta-Decanolacton, 97%
Artikelnummer. 11489303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489303 25 g 25 Gramm
11499303 100 g 100 Gramm
11409313 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11756.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 705-86-2 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Wird in pharmazeutischen Präparaten, Futtermittelzusatzstoffen und Aromastoffen verwendet. Wird auch von der Lebensmittel- und Geschmacksstoffindustrie aufgrund seines Kokosdufts und -geschmacks verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von (±)-Massoilacton (M197600); ein chemischer Bestandteil mit antibakterieller Wirkung, der in ätherischen Ölen vorkommt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Wird in pharmazeutischen Präparaten, Futtermittelzusatzstoffen und Aromastoffen verwendet. Wird auch von der Lebensmittel- und Geschmacksstoffindustrie aufgrund seines Kokosdufts und -geschmacks verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von (±)-Massoilacton (M197600) verwendet, einer chemischen Komponente mit antibakterieller Aktivität, die in ätherischen Ölen vorkommt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml bei 28 °C), Alkoholen und Propylenglycol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-86-2
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00006649
InChI-Schlüssel GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
PubChem CID 12810
ChEBI CHEBI:87327
IUPAC-Name 6-Pentyloxan-2-on
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Decanolactone
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.971
Siedepunkt 117°C to 120°C (0.02 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Beilstein 117520
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol.
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke