Learn More
delta-Decanolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081683
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489303 25 g 25 Gramm
11499303 100 g 100 Gramm
11409313 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11489303
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11756.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 705-86-2 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird in pharmazeutischen Präparaten, Futtermittelzusatzstoffen und Aromastoffen verwendet. Wird auch von der Lebensmittel- und Geschmacksstoffindustrie aufgrund seines Kokosdufts und -geschmacks verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von (±)-Massoilacton (M197600) verwendet, einer chemischen Komponente mit antibakterieller Aktivität, die in ätherischen Ölen vorkommt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml bei 28 °C), Alkoholen und Propylenglycol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-86-2
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00006649
InChI-Schlüssel GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
PubChem CID 12810
ChEBI CHEBI:87327
IUPAC-Name 6-Pentyloxan-2-on
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Decanolactone
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.971
Siedepunkt 117°C to 120°C (0.02 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Beilstein 117520
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol.
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 97%