Learn More
delta-Dodecanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333516 25 g 25 Gramm
11343516 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14406.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
delta-Dodecanolactone is used as a :flavoring agent. It is used in daily chemical essence. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Delta-Dodecanolacton wird als Aromastoff verwendet. Es wird in der alltäglichen Chemie verwendet. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und als Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713-95-1
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.306
MDL-Nummer MFCD00006651
InChI-Schlüssel QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
PubChem CID 12844
IUPAC-Name 6-Heptyloxan-2-on
SMILES CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Dodecanolactone
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 288°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Beilstein 1282749
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 98%