missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

delta-Dodecanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046459
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333516 25 g 25 Gramm
11343516 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11333516

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14406.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol

delta-Dodecanolactone is used as a :flavoring agent. It is used in daily chemical essence. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Delta-Dodecanolacton wird als Aromastoff verwendet. Es wird in der alltäglichen Chemie verwendet. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und als Farbstoff verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 713-95-1
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.306
MDL-Nummer MFCD00006651
InChI-Schlüssel QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
PubChem CID 12844
IUPAC-Name 6-Heptyloxan-2-on
SMILES CCCCCCCC1CCCC(=O)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material delta-Dodecanolactone
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 288°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Beilstein 1282749
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.