Learn More
delta-Octanolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343456 100 g 100 Gramm
11333456 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14303.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
delta-Octanolactone is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Delta-Octanolacton ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-76-0
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00144051
InChI-Schlüssel FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
PubChem CID 12777
IUPAC-Name 6-Propyloxan-2-on
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Octanolactone
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 1.002
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 100 g
Beilstein 111515
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 97%