Learn More
delta-Tetradecanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027780
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11496536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24794.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2721-22-4 | C14H26O2 | 226.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2721-22-4
Summenformel C14H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.36
MDL-Nummer MFCD00059809
InChI-Schlüssel SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-tetradecalactone, 5-tetradecanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl, delta-tetradecanolide, delta-tetradecanolactone, tetrahydro-6-nonyl-2h-pyran-2-one, fema no. 3590, 6-nonyltetrahydro-2h-pyran-2-one, delta-myristolactone, 5-hydroxytetradecanoic acid delta-lactone
PubChem CID 520296
IUPAC-Name 6-Nonyloxan-2-on
SMILES CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Tetradecanolactone
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Dichte 0.935
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 226.36
Reinheit (%) 98%