Learn More
delta-Valerolactam, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484983 100 g 100 Gramm
11474983 25 g 25 Gramm
11494983 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12271.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
delta-Valerolactam ist das Ausgangsmaterial für einen neuen Weg zu Hexahydrojulolidinen, wobei intramolekulare 1,4-Cycloaddition zum Einsatz kommt. Es wird als Zwischenprodukt zur Vorbereitung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-20-7
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00006037
InChI-Schlüssel XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC-Name Piperidin-2-on
SMILES O=C1CCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Valerolactam
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Siedepunkt 255°C to 257°C
Flammpunkt 147°C (296°F)
Menge 100 g
Beilstein 106434
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) ≥98%