Learn More
delta-Valerolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785394 5 g Glasflasche 5 Gramm
10487150 25 g Glasflasche 25 Gramm
10316930 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785394 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140780050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-20-7
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00006037
InChI-Schlüssel XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC-Name Piperidin-2-on
SMILES O=C1CCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material δ-Valerolactam
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 256°C to 262°C
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21, 238
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 291g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol,ether
Viskosität 13.5 mPa.s (50°C)
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • $7-Valerolactam
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.