Learn More
Delta-Valerolactam, Mikromol™
Beschreibung
delta-Valerolactam
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | delta-Valerolactam |
| CAS | 675-20-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | delta-Valerolactam |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H9 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Δ-Valerolactam, 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid, 5-amino-, lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CCCCN1 |
| IUPAC-Name | Piperidin-2-on |
| Mehr anzeigen |