missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC

Artikelnummer. 30009310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009310 1 mg 1 Milligramm
30003862 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2441101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1000980-60-8
Synonym Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-3-yl]methyl]-, inner salt∣Ceftazidime Delta-3-Isomer

Spezifikation

Format Neat
Molekulargewicht 546.58
Produkttyp Impurity
Menge 1 mg
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.