Learn More
Delta9-Canrenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | delta9-Canrenone |
| CAS | 95716-71-5 |
| Summenformel | C22H26O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-4,6,9(11)-trien-3-one 21-carboxylic Acid gamma-Lactone, delta9-11-Canrenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H26O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,6,13,16,18H,5,7-12H2,1-2H3/t16-,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(CCC(=O)O5)[C@@]4(C)CC=C23 |
| IUPAC-Name | (8S,10R,13S,14S,17R)-10,13-Dimethylspiro[2,8,12,14,15,16-hexahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17,5'-oxolan]-2',3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.44 |
| Formelmasse | 338.1882 |