Learn More
Dembrexin EP Verunreinigung C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051704 25 mg 25 Milligramm
30051031 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051704 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1200.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dembrexin EP Verunreinigung C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 Br2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-2-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 279.91
Menge 25 mg
Formelmasse 277,8578 g/mol