Learn More
Demecarium Bromide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Demecarium Bromide |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formelmasse | 714.2355 |