Learn More
Demecolcin, TRC
Artikelnummer. 30008482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008482 1 mg 1 Milligramm
30004444 10 mg 10 Milligramm
30003581 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2307851MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-30-5
Summenformel C21 H25 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 371.43
Synonym Colcemid, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-7-(methylamino)-, (S)-, Colchamine, Colchicine, N-deacetyl-N-methyl-, Colchicine, N-deacetyl-N-methyl-, (-)-, (-)-Colchamine, (-)-Demecolcine, Alkaloid H 3, from Colchicum antumnale, C 12669, Ciba 12669A, Colchamin, Deacetyl-N-methylcolchicine, Deacetylmethylcolchicine, Demecolcin, Demecolcine, Desacetylmethylcolchicine, Desmecolcine, Kolchamin, N-Deacetyl-N-methylcolchicine, N-Desacetyl-N-methylcolchicine, N-Methyl-N-deacetylcolchicine, N-Methyl-N-desacetylcolchicine, N-Methyltri-O-methylcolchicinic acid, NSC 3096, Omain, Omaine, Reichstein's F, Santavy's substance F, Substance F
IUPAC-Name (7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy-7-(Methylamino)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]heptalen-9-Eins
SMILES CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demecolcine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
Formelmasse 371.1733