Learn More
Demethylbenzydaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135187 5 mg 5 Milligramm
30132480 2.5 mg 2.50 Milligramm
17912135 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2308105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39860-97-4
Summenformel C18H22ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 331.84
Synonym N-Methyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-methylaminopropoxy)-1H-indazole Monohydrochloride;
SMILES CNCCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demethyl Benzydamine Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O.ClH/c1-19-12-7-13-22-18-16-10-5-6-11-17(16)21(20-18)14-15-8-3-2-4-9-15;/h2-6,8-11,19H,7,12-14H2,1H3;1H