Learn More
Demeton-O-methylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30368659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368659 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231361250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-O-methyl Sulfone
CAS 25476-48-6
Summenformel C6 H15 O5 P S2
Menge 250 mg
Synonym O-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl] O,O-Dimethyl Phosphorothioate, Disulfoton Oxygen Analog Sulfone
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(7,8)6-5-11-12(13,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)(=O)CCOP(=S)(OC)OC
IUPAC-Name 2-Ethylsulfonylethoxy-dimethoxy-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 262.284
Formelmasse 262.01