Learn More
Demeton-O-methyl, TRC
Artikelnummer. 30137381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137381 500 mg 500 Milligramm
30135839 250 mg 250 Milligramm
30007240 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231363500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-27-6
Summenformel C6 H15 O3 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 230.2853
Synonym Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-O-methyl, Methyl-O-demeton, O,O-Dimethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate
IUPAC-Name 2-Ethylsulfanylethoxy-Dimethoxy-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphan
SMILES CCSCCOP(=S)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-O-methyl
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-12-6-5-9-10(11,7-2)8-3/h4-6H2,1-3H3
Formelmasse 230.02
Reinheit (%) >95%