Learn More
Demeton-O, TRC
Artikelnummer. 18082550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18082550 25 mg 25 Milligramm
30040415 100 mg 100 Milligramm
18001060 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23149825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-03-3
Summenformel C8 H19 O3 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 258.34
Synonym S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
IUPAC-Name Diethoxy-(2-Ethylsulfanylethoxy)-Sulfanylidene-λ^{5}-Phosphin
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-O
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formelmasse 258.0513
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.