Learn More
Demeton-S-Methylsulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30040451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040451 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2313802.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-S-methyl sulfoxide
CAS 301-12-2
Summenformel C6 H15 O4 P S2
Menge 2.5 mg
Synonym Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), BAY 21097, Demeton-S methyl sulfoxide, MSR, MSR (pesticide), MSR Spray Concentrate, Metaisosystox sulfoxide, Metasystox R, Methyl oxydemeton S, NSC 370785, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] thiophosphate, Oxydemeton M, Oxydemeton-methyl, R 2170, S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O4PS2/c1-4-13(8)6-5-12-11(7,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC-Name 1-Dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-Ethylsulfinylethan
Molekulargewicht (g/mol) 246.28
Formelmasse 246.0149