Learn More
Demeton-S Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30137072
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137072 100 mg 100 Milligramm
18011940 5 mg 5 Milligramm
18072850 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137072 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231385100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2496-91-5
Summenformel C8 H19 O5 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 290.34
Synonym Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton sulfone, Demeton thiol sulfone, Demeton-S sulfone, Isosystox sulfone, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfonyl)ethyl] phosphorothioate
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylsulfanyl-2-Ethylsulfonylethan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disulfoton-oxon-sulfon
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Disulfoton-oxon-sulfon
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O5PS2/c1-4-12-14(9,13-5-2)15-7-8-16(10,11)6-3/h4-8H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 100 mg
Formelmasse 290.0412