Learn More
Demeton-S Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30137887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137887 25 mg 25 Milligramm
18060550 10 mg 10 Milligramm
18034040 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23139025MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2496-92-6
Summenformel C8 H19 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 274.34
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylsulfanyl-2-Ethylsulfinylethan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-S Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Formelmasse 274.0462
Reinheit (%) >95%