Learn More
Smeg™ Pumpe für demineralisiertes Wasser
Descrizione
Druckerhöhungspumpe für druckfreies, demineralisiertes Wasser.
- Ermöglicht die Zufuhr von demineralisiertem Wasser aus einem drucklosen Tank, der sich in einer Mindesthöhe von 85 cm ab Boden befindet
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Zusatzpumpe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nonpressurized Water Tank |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?