Learn More
Fisherbrand™ Tragbarer Demineralisator
Artikelnummer. 11924169 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
286 L
420 L
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
11924169 420 L 1 Stück
11934169 570 L 1 Stück
11914169 286 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924169
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anschlüsse, 4 m-Rohrleitung, Absperrventil, Schrauben und Bolzen, Schnellkupplung, Durchflussventil und Druckminderer im Lieferumfang enthalten. Fisherbrand™ Tragbare Demineralisierer werden bereits fertig montiert geliefert und arbeiten ohne Elektr
  • Leitfähigkeit: 0,3 bis 2 μS/cm.
  • Kapazität für 25 Personen °F: DEM ’ O3: 286 Liter –DEM’ O4: 420 Liter –DEM’ O5: 570 Liter
  • Maximaldruck: 4 bar bei Umgebungstemperatur
  • Durchflussrate: bis 150 l/Stunde
  • Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
  • Sättigung: Die Produktionsstation für entmineralisiertes Wasser ist gesättigt, wenn die blaue Säule vollständig ockerfarben wird.
  • Wandmontiert oder tragbar
  • Aufbewahrung: 2 Jahre, in der Originalverpackung, bei Raumtemperatur.
Spezifikation
Farbanzeige Blaue Kassette wird ockerbraun
Fassungsvermögen 420 L
Flussrate 150 l/h
Filtergröße 23 x 60 cm
Filtertyp Demineralisierer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseraufbereitung
Enthält 4 Kassetten und 2 x 2 feste Schläuche
Modell DEMO4
Druck 4 bar
Menge 1 Kit
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 25 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 10 °C° bis 25 °C°
Typ Kartusche