Learn More
Hellma Demontierbare Zellen, 106-QS
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- Für Absorptionsanalysen Halter separat erhältlich (Artikel-Nr.: 013-000-71)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 130 μl |
| Material | Suprasil-Quarz |
| Innenbreite (metrisch) | 9 mm |
| Enthält | Halter NICHT enthalten |
| Menge | 1/Pckg. |
| Schichtdicke | 0.5 mm |
| Wavelength Range | 200 – 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5 mm |