Learn More
Denatonium-Saccharid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Denatonium Saccharide |
| CAS | 90823-38-4 |
| Summenformel | C28H33N3O4S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethylbenzenemethanaminium-1,1-dioxide-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Amerex, Denatonium Saccharinate, Ro-Pel |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.O=C3[N-]S(=O)(=O)c4ccccc34 |
| IUPAC-Name | Benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium;1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-2-id-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 507.64 |
| Formelmasse | 507.2192 |