missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus Envelope Antibody (1) - Pan Specific, (Domain III), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43767-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dengue Virus Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Dengue Virus Envelope | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| dengue virus polyprotein | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Dengue Virus Envelope (type 1, US/Hawaii/1944) (RefSeq#: ACF49259.1; Val580-Lys680). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur