missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dengue Virus Envelope Antibody (1) - Pan Specific, (Domain III), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281437 20 μL 20 Mikroliter
30281436 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281437

Marke: Novus Biologicals NBP34376720ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Dengue Virus Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dengue Virus Envelope
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias dengue virus polyprotein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Dengue Virus Envelope (type 1, US/Hawaii/1944) (RefSeq#: ACF49259.1; Val580-Lys680).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.