missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus NS1 protein Antibody (2), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06436PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dengue Virus NS1 protein Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Dengue Virus NS1 protein | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dengue Virus NS1 protein (Accession#: AAC59275.1; Asp1-Ala352). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA | |
| 2 | |
| ELISA | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur