missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dengue Virus NS5 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18180168 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18180168 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18180168

Marke: Novus Biologicals NBP242900

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Specifically detects NS5 in Human, Virus samples, and it is validated for Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blotting

Dengue Virus NS5 Polyclonal specifically detects Dengue Virus NS5 in Porcine, Viral samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dengue Virus NS5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Zusammensetzung 1XPBS, 20% Glycerol (pH7). with 0.025% Proclin 300
Gen-Alias Dengue NS5, Dengue NS5 protein
Gensymbole POLY
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Dengue virus NS5 protein (Dengue virus 2 (strain 16681 PDK 53)). The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 103 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1489713
Zielspezies Pig, Virus
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.