missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DENN/MADD Domain Containing 2D Polyclonal antibody specifically detects DENN/MADD Domain Containing 2D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DENN/MADD Domain Containing 2D |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PE |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | DENN Domain-Containing Protein 2D, DENND2D, RP5-1180E21.2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DENN/MADD Domain Containing 2D fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?