missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Denosumab Recombinant Monoclonal Antibody
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Denosumab is a novel, fully human IgG2 monoclonal antibody specific to receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL), suppresses bone resorption markers in patients with a variety of metastatic tumors and is being investigated in multiple clinical trials for the prevention and treatment of bone metastases. Chemically, it consists of 2 heavy and 2 light chains. Each light chain consists of 215 amino acids. Each heavy chain consists of 448 amino acids with 4 intramolecular disulfides. FDA approved on June 1, 2010.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Denosumab |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Gen-Alias | AMG162; Prolia |
| Wirtsspezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?