Learn More
Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung
Artikelnummer. 11743413
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,7 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
11743413 1,250 bis 1,300 g/ml 1 Stück
11703403 0,7 bis 0,750 g/ml -
11743403 0,750 bis 0,800 g/ml 1 Stück
11753403 0,800 bis 0,850 g/ml 1 Stück
11763403 0,850 bis 0,900 g/ml 1 Stück
11773403 0,900 bis 0,950 g/ml 1 Stück
11783403 0,950 bis 1,000 g/ml 1 Stück
11793403 1,000 bis 1.050 g/ml 1 Stück
11703413 1,050 bis 1,100 g/ml 1 Stück
11713413 1,100 bis 1.150 g/ml 1 Stück
11723413 1,150 bis 1,200 g/ml -
11733413 1,200 bis 1,250 g/ml 1 Stück
11773413 1,400 bis 1,450 g/ml 1 Stück
11753413 1,300 bis 1,350 g/ml 1 Stück
11763413 1,350 bis 1.400 g/ml 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 11743413
Marke: Alla France™ 3500LC125/20/Mqp
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung sind vollständig mit allen Referenznormen gekennzeichnet. Mit auf dem Stiel eingravierten Richtwerten, die eine beliebige Verschiebung der Skala anzeigen.
  • Dichte-Hydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
  • Allgemeine Verwendung bei 20 °C
  • Unter dem Meniskus ablesen
  • Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
  • Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
  • Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit ± 0.0005g/ml
Länge (metrisch) 335 mm
Bereich der relativen Dichte 1,250 bis 1,300 g/ml