Learn More
Amarell™ Aräometer mit feiner Graduierung ohne Thermometer, Serie M100
Artikelnummer. p-8007825
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10221922
Marke: Amarell™ H809604
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Dichtehydrometer mit hoher Graduierung ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C und DIN-konform für viele relative Dichtemessungen.
  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jedes Hydrometer ist 250 mm lang
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,0020 g/cm3
Länge (metrisch) 250 mm
Bereich der relativen Dichte 0,800 bis 0,900 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C