Learn More
Brannan™ BS718 Dichte-Hydrometer
Artikelnummer. 32178833
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,85 bis 0,90 g/ml
0,90 bis 0,95 g/ml
1,30 bis 1,35 g/ml
1,30 bis 1,40 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich Packungsgröße
32178833 1,30 bis 1,35 g/ml 5 Stück
12801488 0,85 bis 0,90 g/ml 1 Stück
31488172 0,90 bis 0,95 g/ml -
12899187 1,30 bis 1,35 g/ml 1 Stück
12829207 1,30 bis 1,40 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32178833 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/314/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.34 €
    85.09 € / 5 Stück
    Sparen 60.25 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichte-Hydrometer mit Kugelladung für verschiedene Oberflächenspannungsbereiche.
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
  • Schrot geladen
  • Länge 190 mm
  • Maßstabsunterteilung 0,002
  • Genauigkeit ±0,002 g/ml
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 190 mm
Inhalt und Lagerung 20 °C
Baumé-Bereich 1,30 bis 1,35 g/ml