Learn More
Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung
Artikelnummer. p-8005766
Change view
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
27 cm
30 cm
35 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Baumé-Bereich Länge (metrisch) unitSize
10378981 0,800 bis 0,900 g/cm3 27 cm -
10409821 0,800 bis 0,900 g/cm3 30 cm 1 Stück
10629451 0,900 bis 1,000 g/cm3 30 cm 1 Stück
10074091 1,000 bis 1,060 g/cm3 16 cm 1 Stück
10185821 1,000 bis 1,100 g/cm3 30 cm 1 Stück
10013971 1,100 bis 1,200 g/cm3 30 cm 1 Stück
10185531 1,120 bis 1,180 g/cm3 35 cm 1 Stück
10094011 1,400 bis 1,500 g/cm3 30 cm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10378981
Marke: Hecht Karl™ 6013/3
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.
  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,002 g/cm3
Länge (metrisch) 27 cm
Vorschaltgerätetyp Stahlmetall
Baumé-Bereich 0,800 bis 0,900 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C