Learn More
Dichtestandard-Qualitätsbereich 1.0265 g/ml bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12812553 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 12812553
Marke: Reagecon DEN25150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt und getestet gemäß ASTM D4052 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte (spezifisches und API-Gewicht).
  • Dichte-Referenzstandard, Dichte-Referenzmaterial
  • Getestet mit einem Schwingungsdensitometer und kann als Kalibrier- oder Kontrollstandard für Dichtemessungen mit Vibrations- oder Hydrometer- (spezifisches Gewicht) basierten Verfahren verwendet werden.
  • Reagecon verfügt über die ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung von Dichtestandards mit Schwingungsdensitometern (INAB-Ref.: 264T).
  • Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Dichte des Produkts wird mithilfe von leistungsstarken kalibrierten Vibrationsdensitometern ermittelt und zertifiziert.
  • Hohe Genauigkeit (± 0.001642 g/ml)
Spezifikation
Verpackung Winchester-Flasche aus Braunglas
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1.0265 g/ml bei 25 °C (± 0.001642)
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pentanol isomers