Learn More
Dichtestandards (15 °C)
Artikelnummer. 13420489
Click to view available options
Dichte:
0,6654 g/ml bei 15 °C
0,7183 g/ml bei 15 °C
0,7807 g/ml bei 15 °C
0,8111 g/ml bei 15 °C
0,8494 g/ml bei 15 °C
0,8648 g/ml bei 15 °C
0,8811 g/mL (15°C)
0,9413 g/mL (15°C)
0,9823 g/mL (15°C)
1,0248 g/mL (15°C)
1,0687 g/mL (15°C)
1,1280 g/mL (15°C)
1,1962 g/mL (15°C)
1,2829 g/mL (15°C)
1,6300 g/mL (15°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13420489
Marke: Paragon Scientific DEN1512
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 1,1280 g/mL (15°C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben