Learn More
Dichtestandards (15 °C)
Artikelnummer. 13430479
Change view
Click to view available options
Dichte:
0,6654 g/ml bei 15 °C
0,7183 g/ml bei 15 °C
0,7807 g/ml bei 15 °C
0,8111 g/ml bei 15 °C
0,8494 g/ml bei 15 °C
0,8648 g/ml bei 15 °C
0,8811 g/mL (15°C)
0,9413 g/mL (15°C)
0,9823 g/mL (15°C)
1,0248 g/mL (15°C)
1,0687 g/mL (15°C)
1,1280 g/mL (15°C)
1,1962 g/mL (15°C)
1,2829 g/mL (15°C)
1,6300 g/mL (15°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. Dichte unitSize
13430479 0,7807 g/ml bei 15 °C -
13400479 0,6654 g/ml bei 15 °C 60 Milliliter
13440479 0,7183 g/ml bei 15 °C 60 Milliliter
13420479 0,8111 g/ml bei 15 °C 60 Milliliter
13410479 0,8494 g/ml bei 15 °C 60 Milliliter
13470479 0,8648 g/ml bei 15 °C 60 Milliliter
13450479 0,8811 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13460479 0,9413 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13480479 0,9823 g/mL (15°C) -
13490479 1,0248 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13410489 1,0687 g/mL (15°C) -
13420489 1,1280 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13430489 1,1962 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13440489 1,2829 g/mL (15°C) 60 Milliliter
13460489 1,6300 g/mL (15°C) 60 Milliliter
15 options
Artikelnummer. 13430479
Marke: Paragon Scientific DEN1503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 0,7807 g/ml bei 15 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN15-03
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nennwerte angegeben