Learn More
Dichtestandards (15 °C)
Click to view available options
Dichte:
0,6654 g/ml bei 15 °C
0,7183 g/ml bei 15 °C
0,7807 g/ml bei 15 °C
0,8111 g/ml bei 15 °C
0,8494 g/ml bei 15 °C
0,8648 g/ml bei 15 °C
0,8811 g/mL (15°C)
0,9413 g/mL (15°C)
0,9823 g/mL (15°C)
1,0248 g/mL (15°C)
1,0687 g/mL (15°C)
1,1280 g/mL (15°C)
1,1962 g/mL (15°C)
1,2829 g/mL (15°C)
1,6300 g/mL (15°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
- Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 0,9413 g/mL (15°C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Menge | 60 mL |
Nennwerte angegeben
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering