Learn More
Dichtestandards (20 °C)
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
- Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 0,8383 g/ml bei 20 °C |
| Menge | 60 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DEN20-04
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nennwerte angegeben