Learn More
Dichtestandards (20 °C)
Artikelnummer. 13400509
Click to view available options
Dichte:
0,6597 g/ml bei 20 °C
0,7264 g/ml bei 20 °C
0,7788 g/ml bei 20 °C
0,8383 g/ml bei 20 °C
0,8556 g/ml bei 20 °C
0,8708 g/ml bei 20 °C
0,9376 g/ml bei 20 °C
0,9817 g/ml bei 20 °C
1,0257 g/ml bei 20 °C
1,0677 g/ml bei 20 °C
1,1258 g/ml bei 20 °C
1,1917 g/ml bei 20 °C
1,2849 g/ml bei 20 °C
1,6226 g/ml bei 20 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13400509
Marke: Paragon Scientific DEN2012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 1,1917 g/ml bei 20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben