Learn More
Dichtestandards (20 °C)
Artikelnummer. 13420499
Change view
Click to view available options
Dichte:
0,6597 g/ml bei 20 °C
0,7264 g/ml bei 20 °C
0,7788 g/ml bei 20 °C
0,8383 g/ml bei 20 °C
0,8556 g/ml bei 20 °C
0,8708 g/ml bei 20 °C
0,9376 g/ml bei 20 °C
0,9817 g/ml bei 20 °C
1,0257 g/ml bei 20 °C
1,0677 g/ml bei 20 °C
1,1258 g/ml bei 20 °C
1,1917 g/ml bei 20 °C
1,2849 g/ml bei 20 °C
1,6226 g/ml bei 20 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. Dichte unitSize
13420499 0,8556 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13480489 0,6597 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13470489 0,7264 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13490489 0,7788 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13400499 0,8383 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13450499 0,8708 g/ml bei 20 °C -
13440499 0,9376 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13430499 0,9817 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13460499 1,0257 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13490499 1,0677 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13480499 1,1258 g/ml bei 20 °C -
13400509 1,1917 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13410509 1,2849 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13420509 1,6226 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
14 options
Artikelnummer. 13420499
Marke: Paragon Scientific DEN2005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
  • Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
Dichte 0,8556 g/ml bei 20 °C
Menge 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN20-05
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nennwerte angegeben