Learn More
Dichtestandards (20 °C), Paragon Scientific™
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 0,9817 g/ml bei 20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Menge | 60 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Density Standard (20 °C)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nennwerte angegeben