Learn More
Dichtestandards (20 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13460499
Ansicht ändern
Click to view available options
Dichte:
0,6597 g/ml bei 20 °C
0,7264 g/ml bei 20 °C
0,7788 g/ml bei 20 °C
0,8383 g/ml bei 20 °C
0,8556 g/ml bei 20 °C
0,8708 g/ml bei 20 °C
0,9376 g/ml bei 20 °C
0,9817 g/ml bei 20 °C
1,0257 g/ml bei 20 °C
1,0677 g/ml bei 20 °C
1,1258 g/ml bei 20 °C
1,1917 g/ml bei 20 °C
1,2849 g/ml bei 20 °C
1,6226 g/ml bei 20 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dichte Packungsgröße
13460499 1,0257 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13480489 0,6597 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13470489 0,7264 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13490489 0,7788 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13400499 0,8383 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13420499 0,8556 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13450499 0,8708 g/ml bei 20 °C -
13440499 0,9376 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13430499 0,9817 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13490499 1,0677 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13480499 1,1258 g/ml bei 20 °C -
13400509 1,1917 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13410509 1,2849 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
13420509 1,6226 g/ml bei 20 °C 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 13460499 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. DEN2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 €
    93.45 € / 60 Milliliter
    Sparen 12.55 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 20 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 1,0257 g/ml bei 20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben