Learn More
Deoxy Donepezil Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30364601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364601 50 mg 50 Milligramm
30360425 25 mg 25 Milligramm
30352848 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23262550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034439-57-0
Summenformel C24 H31 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 401.97
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-[(5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-Inden-2-yl)Methyl]piperidin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxy Donepezil Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H
Formelmasse 401.2122
Reinheit (%) >95%